Tisk…
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300686-10G OR300686-1G OR300686-5G
APOSOR300686-10GEA 28110 CZK
APOSOR300686-10G APOSOR300686-1G APOSOR300686-5G
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₆H₇ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09749852
CAS číslo: 25977-19-9
UN: 3261
ADR: 8,III