Tisk…
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300683-1G OR300683-250MG OR300683-500MG OR300683-5G
APOSOR300683-1GEA 8200 CZK
APOSOR300683-1G APOSOR300683-250MG APOSOR300683-500MG APOSOR300683-5G
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(4-Bromophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Vzorec: C₁₂H₁₁BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844400
CAS číslo: 239132-48-0