Tisk…
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300669-1G OR300669-5G OR300669-25G
APOSOR300669-1GEA 622 CZK
APOSOR300669-1G APOSOR300669-5G APOSOR300669-25G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃ClN₂
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06009833
CAS číslo: 19235-89-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III