6-Nitro-o-anisidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300658-1G
OR300658-5G
APOSOR300658-1GEA
622
CZK
APOSOR300658-1G
APOSOR300658-5G
6-Nitro-o-anisidine
6-Nitro-o-anisidine
Vzorec:
C₇H₈N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01930197 CAS číslo: 16554-45-3 |