2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300654-1G
OR300654-5G
APOSOR300654-1GEA
1390
CZK
APOSOR300654-1G
APOSOR300654-5G
2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile 97%
2-Chloro-4-phenylnicotinonitrile
Vzorec:
C₁₂H₇ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01935958 CAS číslo: 163563-64-2 |