Tisk…
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 2-formylpiperidine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonylpiperidine-2-carboxaldehyde
OR300652-25G
APOSOR300652-25GEA 3610 CZK
APOSOR300652-25G
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-formylpiperidine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213,2700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179021
CAS číslo: 157634-02-1