Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300647-250MG
OR300647-5G
OR300647-10G
OR300647-25G
APOSOR300647-250MGEA
1660
CZK
APOSOR300647-250MG
APOSOR300647-5G
APOSOR300647-10G
APOSOR300647-25G
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Morpholin-4-yl(phenyl)acetonitrile
Vzorec:
C₁₂H₁₄N₂O MW: 202.26 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014619 CAS číslo: 15190-10-0 |