Isoxazol-5-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Aminoisoxazole, Isoxazol-5-amine
OR300646-1G
OR300646-250MG
OR300646-5G
APOSOR300646-1GEA
1580
CZK
APOSOR300646-1G
APOSOR300646-250MG
APOSOR300646-5G
Isoxazol-5-ylamine
Isoxazol-5-ylamine
Vzorec:
C₃H₄N₂O MW: 84,08 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00128192 CAS číslo: 14678-05-8 |