7-Bromobenzo[b]thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300641-1G
OR300641-5G
APOSOR300641-1GEA
0
CZK
APOSOR300641-1G
APOSOR300641-5G
7-Bromobenzo[b]thiophene
7-Bromobenzo[b]thiophene
Vzorec:
C₈H₅BrS Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06657729 CAS číslo: 1423-61-6 |