Tisk…
1H-Pyrazol-5-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Hydroxy-1H-pyrazole
OR300636-1G OR300636-5G
APOSOR300636-1GEA 622 CZK
APOSOR300636-1G APOSOR300636-5G
1H-Pyrazol-5-ol 97%
1H-Pyrazol-5-ol
Vzorec: C₃H₄N₂O
MW: 84,08 g/mol
Bod tání: 169…179 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11227225
CAS číslo: 60456-93-1