Tisk…
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
OR300631-1G OR300631-250MG
APOSOR300631-1GEA 4800 CZK
APOSOR300631-1G APOSOR300631-250MG
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Ethyl-4-oxotetrahydro-2H-thiopyran-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₃S
MW: 188,25 g/mol
Bod varu: 97…99 °C/0,1mmHg
Bod tání: 58…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040797
CAS číslo: 1198-44-3