Tisk…
3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Chloromethyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR300629-1G
APOSOR300629-1GEA 5460 CZK
APOSOR300629-1G
3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole 98%
3-Chloromethyl-5-methyl[1,2,4]oxadiazole
Vzorec: C₄H₅ClN₂O
MW: 132,55 g/mol
Bod varu: 42…43 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01809083
CAS číslo: 1192-80-9
UN: 1760
ADR: 8,III