Tisk…
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300627-5G OR300627-1G
APOSOR300627-5GEA 2780 CZK
APOSOR300627-5G APOSOR300627-1G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole 97+%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00020728
CAS číslo: 1131-16-4