Tisk…
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300619-1G OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA 2280 CZK
APOSOR300619-1G APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod tání: 220…222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702182
CAS číslo: 17874-76-9