Tisk…
3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl N-Boc-3-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 1-tert-Butyl 2-ethyl 3-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
OR300597-1G
APOSOR300597-1GEA 5460 CZK
APOSOR300597-1G
3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
3-Oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylic acid-1-tert-butyl ester-2-ethyl ester
Vzorec: C₁₂H₁₉NO₅
MW: 257,29 g/mol
Bod varu: 150 °C/0,375mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052440
CAS číslo: 170123-25-8