3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300591-1G
OR300591-5G
APOSOR300591-1GEA
0
CZK
APOSOR300591-1G
APOSOR300591-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ylamine hydrobromide
Vzorec:
C₆H₈Br₂N₂ MW: 267.96 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18384840 CAS číslo: 1299607-37-6 |