Tisk…
2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300585-1G OR300585-250MG OR300585-500MG OR300585-2.5G
APOSOR300585-1GEA 7840 CZK
APOSOR300585-1G APOSOR300585-250MG APOSOR300585-500MG APOSOR300585-2.5G
2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
2-Chloro-4-(3-nitrophenyl)[1,3,5]triazine
Vzorec: C₉H₅ClN₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052416
CAS číslo: 919085-47-5