Tisk…
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300536-1G OR300536-5G
APOSOR300536-1GEA 3740 CZK
APOSOR300536-1G APOSOR300536-5G
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Piperazine-1-carboxamidinium acetate
Vzorec: C₇H₁₆N₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10568300
CAS číslo: 60729-88-6