Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300523-10G
OR300523-1G
OR300523-5G
OR300523-25G
OR300523-250MG
OR300523-2.5G
APOSOR300523-10GEA
2330
CZK
APOSOR300523-10G
APOSOR300523-1G
APOSOR300523-5G
APOSOR300523-25G
APOSOR300523-250MG
APOSOR300523-2.5G
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Methyl-3-(benzylamino)propanoate
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO₂ Bod varu: 145…147 °C/7mmHg Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD01475856 CAS číslo: 23574-01-8 |