Tisk…
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300521-10G OR300521-1G OR300521-5G
APOSOR300521-10GEA 0 CZK
APOSOR300521-10G APOSOR300521-1G APOSOR300521-5G
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Methyl-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]propanoate
Vzorec: C₇H₁₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11651408
CAS číslo: 105240-68-4