Tisk…
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Morpholinopropyl Chloride
OR300520-100G OR300520-25G
APOSOR300520-100GEA 1580 CZK
APOSOR300520-100G APOSOR300520-25G
4-(3-Chloropropyl)morpholine
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Vzorec: C₇H₁₄ClNO
MW: 163.65 g/mol
Bod varu: 115 °C/25mmHg
Hustota: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039714
CAS číslo: 7357-67-7
EINECS: 461-510-0