Tisk…
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300515-1G OR300515-5G
APOSOR300515-1GEA 5000 CZK
APOSOR300515-1G APOSOR300515-5G
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
tert-Butyl-2-(benzylamino)acetate
Vzorec: C₁₃H₁₉NO₂
Bod varu: 125…126 °C/0,5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848800
CAS číslo: 7662-76-2