Tisk…
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300505-1G OR300505-5G
APOSOR300505-1GEA 3740 CZK
APOSOR300505-1G APOSOR300505-5G
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Methyl-3-(phenylamino)propanoate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00089334
CAS číslo: 21911-84-2