2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300502-1G
OR300502-500MG
APOSOR300502-1GEA
7250
CZK
APOSOR300502-1G
APOSOR300502-500MG
2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
2-Hydroxy-4-methylnicotinic acid
Vzorec:
C₇H₇NO₃ Bod tání: 247…250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09033815 CAS číslo: 38076-81-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...