4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Amino-4-chloro-5-methylisoxazole
OR300501-1G
OR300501-5G
APOSOR300501-1GEA
4730
CZK
APOSOR300501-1G
APOSOR300501-5G
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
4-Chloro-5-methyl-isoxazol-3-ylamine
Vzorec:
C₄H₅ClN₂O MW: 132,55 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11227222 CAS číslo: 5819-39-6 |