Tisk…
Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR30041-1G OR30041-250MG
APOSOR30041-1GEA 4040 CZK
APOSOR30041-1G APOSOR30041-250MG
Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂O₂
Bod varu: 130 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01313625
CAS číslo: 519056-54-3