Tisk…
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300409-1G OR300409-250MG
APOSOR300409-1GEA 6390 CZK
APOSOR300409-1G APOSOR300409-250MG
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16659575
CAS číslo: 1260670-01-6