Tisk…
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3004-1G OR3004-5G
APOSOR3004-1GEA 1820 CZK
APOSOR3004-1G APOSOR3004-5G
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
5-Iodo-1,2,3-trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₁IO₃
Bod tání: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318153
CAS číslo: 25245-29-8