Tisk…
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300386-1G OR300386-250MG OR300386-100MG
APOSOR300386-1GEA 4470 CZK
APOSOR300386-1G APOSOR300386-250MG APOSOR300386-100MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Vzorec: C₆H₄BrN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12401001
CAS číslo: 1159829-63-6