Tisk…
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300385-1G OR300385-250MG
APOSOR300385-1GEA 18750 CZK
APOSOR300385-1G APOSOR300385-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Vzorec: C7H4BrClN2
MW: 231,48 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12962966
CAS číslo: 1190310-75-8