5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR300368-10G
OR300368-1G
OR300368-5G
APOSOR300368-10GEA
3580
CZK
APOSOR300368-10G
APOSOR300368-1G
APOSOR300368-5G
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
5,6,7,8-Tetrahydroquinolin-8-ol
Vzorec:
C₉H₁₁NO MW: 149,1897 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07369987 CAS číslo: 14631-46-0 |