Tisk…
1-Chloro-2,7-naphthyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300337-1G OR300337-250MG
APOSOR300337-1GEA 6720 CZK
APOSOR300337-1G APOSOR300337-250MG
1-Chloro-2,7-naphthyridine
1-Chloro-2,7-naphthyridine
Vzorec: C₈H₅ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234389
CAS číslo: 69042-30-4