Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30031-25G
OR30031-5G
APOSOR30031-25GEA
2610
CZK
APOSOR30031-25G
APOSOR30031-5G
Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Ethyl-4-chlorobenzoylformate
Vzorec:
C₁₀H₉ClO₃ Bod varu: 85 °C/0,1mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01319615 CAS číslo: 34966-48-8 |