Tisk…
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300307-1G OR300307-250MG
APOSOR300307-1GEA 3540 CZK
APOSOR300307-1G APOSOR300307-250MG
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
4-Bromoindole-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095205
CAS číslo: 374633-27-9