Tisk…

Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR3003-5G OR3003-1G OR3003-25G
APOSOR3003-5GEA 1580 CZK
APOSOR3003-5G APOSOR3003-1G APOSOR3003-25G
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Bod varu: 48…51 °C/0,3mmHg
Bod tání: 176…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426031
CAS číslo: 33543-78-1

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR