Tisk…
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300283-1G OR300283-250MG
APOSOR300283-1GEA 8930 CZK
APOSOR300283-1G APOSOR300283-250MG
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
2-Aminobenzo[d]thiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₈H₅N₃S
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 105314-08-7