Tisk…
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300251-1G OR300251-250MG
APOSOR300251-1GEA 4100 CZK
APOSOR300251-1G APOSOR300251-250MG
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
2-Amino-3-chloro-5-iodopyrazine
Vzorec: C₄H₃ClIN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14706048
CAS číslo: 1252597-70-8