2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
5-Bromo-3-methylpyrazin-2-amine
OR300250-1G
OR300250-250MG
APOSOR300250-1GEA
3970
CZK
APOSOR300250-1G
APOSOR300250-250MG
2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
2-Amino-5-bromo-3-methylpyrazine
Vzorec:
C₅H₆BrN₃ MW: 188,0300 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08705773 CAS číslo: 74290-67-8 |