Tisk…
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300249-1G OR300249-5G OR300249-10G
APOSOR300249-1GEA 1580 CZK
APOSOR300249-1G APOSOR300249-5G APOSOR300249-10G
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
6-Bromo-8-chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₃BrClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846485
CAS číslo: 1208083-37-7