Tisk…
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300248-1G OR300248-5G
APOSOR300248-1GEA 953 CZK
APOSOR300248-1G APOSOR300248-5G
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834910
CAS číslo: 69214-33-1