2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-(Hydroxymethyl)picolinonitrile, 5-(Hydroxymethyl)pyridine-2-carbonitrile
OR300195-1G
OR300195-250MG
APOSOR300195-1GEA
4440
CZK
APOSOR300195-1G
APOSOR300195-250MG
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
2-Cyano-5-hydroxymethylpyridine
Vzorec:
C₇H₆N₂O MW: 134.14 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09029606 CAS číslo: 58553-48-3 |