5-Formylpicolinonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Formylpyridine-2-carbonitrile
OR300168-1G
OR300168-5G
APOSOR300168-1GEA
2570
CZK
APOSOR300168-1G
APOSOR300168-5G
5-Formylpicolinonitrile
5-Formylpicolinonitrile
Vzorec:
C7H4N2O MW: 132.1200 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12755972 CAS číslo: 131747-68-7 |