Tisk…
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300126-1G OR300126-250MG
APOSOR300126-1GEA 3410 CZK
APOSOR300126-1G APOSOR300126-250MG
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
8-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Vzorec: C₉H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11858429
CAS číslo: 475994-60-6