1,6-Dichloroisoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300125-1G
OR300125-5G
APOSOR300125-1GEA
695
CZK
APOSOR300125-1G
APOSOR300125-5G
1,6-Dichloroisoquinoline 97%
Vzorec:
C₉H₅Cl₂N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06738660 CAS číslo: 630421-73-7 |