Tisk…
3-Chloroisoquinolin-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300097-500MG OR300097-250MG
APOSOR300097-500MGEA 3380 CZK
APOSOR300097-500MG APOSOR300097-250MG
3-Chloroisoquinolin-4-amine
3-Chloroisoquinolin-4-amine
Vzorec: C9H7ClN2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235154
CAS číslo: 342899-38-1