Tisk…
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300090-500MG OR300090-1G
APOSOR300090-500MGEA 744 CZK
APOSOR300090-500MG APOSOR300090-1G
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Vzorec: C9H9NO
MW: 147,1700 g/mol
Bod tání: 75…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00853963
CAS číslo: 1196-38-9