Tisk…
6-Chloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300089-1G OR300089-5G OR300089-10G
APOSOR300089-1GEA 622 CZK
APOSOR300089-1G APOSOR300089-5G APOSOR300089-10G
6-Chloroisoquinoline
6-Chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09991646
CAS číslo: 62882-02-4