Tisk…
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one
OR300088-5G
APOSOR300088-5GEA 3230 CZK
APOSOR300088-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
6-Bromo-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Vzorec: C₉H₈BrNO
MW: 226,0700 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114858
CAS číslo: 147497-32-3