Tisk…
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-7-nitroisoquinoline
OR300086-25G OR300086-5G
APOSOR300086-25GEA 12140 CZK
APOSOR300086-25G APOSOR300086-5G
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 98%
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,1879 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973400
CAS číslo: 42923-79-5