Tisk…
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300068-1G OR300068-250MG
APOSOR300068-1GEA 4140 CZK
APOSOR300068-1G APOSOR300068-250MG
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₅BrClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703278
CAS číslo: 34551-41-2